Documentos clave
8.18563
Sigma-Aldrich
4′-Nitrocinnamic acid
for synthesis
Sinónimos:
4′-Nitrocinnamic acid, trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
Seleccione un Tamaño
25 G
96,50 €
96,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
96,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
4-(NO2)C6H4CH=CHCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
193.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
212-924-3
NACRES:
NA.22
96,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (acidimetric)
Formulario
powder
mp
288-291 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Clave InChI
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 288 °C
Melting range (upper value): ≤ 291 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable