Documentos clave
8.18401
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen monopersulfate
for synthesis
Sinónimos:
Potassium hydrogen monopersulfate, PMPS, KMPS
Seleccione un Tamaño
100 G
34,70 €
500 G
63,70 €
34,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
34,70 €
500 G
63,70 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H3K5O18S4
Número de CAS:
Peso molecular:
614.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
274-778-7
NACRES:
NA.22
34,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidad
soluble 250-300 g/L
densidad
2.35 g/cm3 at 20 °C
Nota de análisis
Assay (iodometric): 43.0 - 47.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1