8.18392
3,4-Diaminopyridine
for synthesis
Sinónimos:
3,4-Diaminopyridine
formulario
powder
temp. de autoignición
480 °C
potencia
47 mg/kg LD50, oral (Rat)
>200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
217-220 °C
temperatura de transición
flash point 240 °C
solubilidad
30 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
Clave InChI
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3