Documentos clave
8.18362
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine
for synthesis
Sinónimos:
9-Aminoacridine, 9-Acridinylamine, Aminacrine
Seleccione un Tamaño
10 G
74,00 €
74,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
74,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
201-995-6
NACRES:
NA.22
74,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
231-235 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
Clave InChI
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 232 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable