8.18330
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
Sinónimos:
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-207 °C
temperatura de transición
flash point 195 °C
densidad aparente
360‑400 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
Clave InChI
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable