Documentos clave
8.18257
Sigma-Aldrich
5-Nitrobenzimidazole
for synthesis
Sinónimos:
5-Nitrobenzimidazole
Seleccione un Tamaño
100 G
89,00 €
89,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
89,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número índice de la CE:
202-341-2
NACRES:
NA.22
89,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
204-208 °C
solubilidad
0.5 g/L
densidad aparente
270 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH]cnc2cc1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
Clave InChI
XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable