Documentos clave
8.18253
Sigma-Aldrich
Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate
for synthesis
Sinónimos:
Trimethyl 1,2,3-propanetricarboxylate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid trimethyl ester, Tricarballylic acid trimethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OOCCH2CH(COOCH3)CH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.20
Código UNSPSC:
12352108
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
130-135 °C/13 hPa
densidad
1.18 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H14O6/c1-13-7(10)4-6(9(12)15-3)5-8(11)14-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
IXINWTSBOAMACD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.182 - 1.184
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable