Documentos
8.18090
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride
anhydrous for synthesis
Sinónimos:
Chromium(III) chloride, Chromium trichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl3Cr
Número de CAS:
Peso molecular:
158.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-038-3
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
formulario
powder
potencia
440 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
pH
2.4-2.6 (20 °C, 50 - 53 g/L in H2O)
mp
1152 °C
densidad
2.87 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Clave InChI
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 1.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable