Documentos clave
8.18054
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine selenide
for synthesis
Sinónimos:
Triphenylphosphine selenide
Seleccione un Tamaño
50 G
123,00 €
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
123,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3PSe
Número de CAS:
Peso molecular:
341.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
223-406-1
NACRES:
NA.22
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
crystals
mp
186-189 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Se-][P+](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15PSe/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clave InChI
ZFVJLNKVUKIPPI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 186 - 189 °C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3