8.17073
Fumaric acid
EMPROVE® ESSENTIAL, NF, JPE
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Fumaric acid, trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Agency
JPE
NF
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.001 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
formulario
solid
temp. de autoignición
375 °C
potencia
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnicas
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
bp
290 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
287 °C
temperatura de transición
flash point 273 °C
solubilidad
4.9 g/L
densidad
1.64 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Descripción general
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Información legal
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
523.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
273 °C