8.17018
Poli(etilenglicol)
20000, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
PEG
Seleccione un Tamaño
72,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
72,00 €
Agency
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
scales
temp. de autoignición
>320 °C
mol peso
average Mn 20000
técnicas
API processing | nano-milling: suitable
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
58-63 °C
temperatura de transición
flash point 260 °C
solubilidad
500 g/L
densidad
1.2 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138.6 °C - closed cup
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.