Saltar a
8.16010
L-Methionine
for synthesis
Sinónimos:
L-Methionine, Met
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
32,90 €
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
89,40 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-562-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
32,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
potency
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
280-282 °C
solubility
48 g/L
density
1.34 g/cm3
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCC(N)C(=O)[O-])C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.057074500-M137250
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
solubility
48 g/L
solubility
48 g/L
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
density
1.34 g/cm3
density
1.34 g/cm3
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
280-282 °C
mp
280-282 °C
mp
-
mp
284 °C (dec.) (lit.), 284 °C (dec.) (lit.)
bulk density
550 kg/m3
bulk density
550 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1