8.16007
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline
for synthesis
Sinónimos:
(S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Productos recomendados
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
274 °C
solubilidad
500 g/L
densidad aparente
610 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
Clave InChI
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -77.0 - -74.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1