8.16003
(S)-(+)-Aspartic acid
for synthesis
Sinónimos:
(S)-(+)-Aspartic acid, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, Asp
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (acidimetric)
formulario
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
mp
269-271 °C (decomposition)
solubilidad
4 g/L
densidad aparente
430 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable