Documentos clave
8.14993
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl isovalerate
for synthesis
Sinónimos:
3-Methylbutyl isovalerate, Isopentyl isopentanoate, Isoamyl isovalerate
Seleccione un Tamaño
250 ML
70,00 €
70,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
70,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
211-536-1
NACRES:
NA.22
70,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
presión de vapor
0.8 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
195 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 80 °C
solubilidad
0.016 g/L
densidad
0.855 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCC(C)C)C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.857
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C