Documentos clave
8.14811
Sigma-Aldrich
Tritolyl phosphate
for synthesis
Sinónimos:
Tritolyl phosphate
Seleccione un Tamaño
250 ML
65,80 €
1 L
149,00 €
65,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
65,80 €
1 L
149,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21O4P
Número de CAS:
Peso molecular:
368.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
215-548-8
NACRES:
NA.22
65,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.04 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temperatura de transición
flash point >200 °C
densidad
1.14 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[P](=O)(Oc3ccc(cc3)C)(Oc2ccc(cc2)C)Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
Clave InChI
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.185
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2