Documentos clave
8.14722
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
for synthesis
Sinónimos:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Triacetonediamine, TAD
Seleccione un Tamaño
100 ML
73,70 €
73,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
73,70 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H20N2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
253-197-2
NACRES:
NA.22
73,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
presión de vapor
≤20 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
temp. de autoignición
300 °C
potencia
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
índice de refracción
n25/D 1.469
pH
12.3 (20 °C, 99 g/L in H2O)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
12-15 °C
temperatura de transición
flash point 75 °C
densidad
0.893 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H2]1C(CC(CC1(C)C)[N+H3])(C)C
InChI
1S/C9H20N2/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11-8/h7,11H,5-6,10H2,1-4H3/p+2
Clave InChI
FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-P
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.895
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup