8.14703
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid, 3,6-Dimethyl-ß-resorcylic acid
Seleccione un Tamaño
112,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
112,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (HPLC)
mp
187-189 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)C)O)C
InChI
1S/C9H10O4/c1-4-3-6(10)5(2)8(11)7(4)9(12)13/h3,10-11H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
VHNLJRRECIZZPX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable