Documentos
8.14667
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl) ethyl ether
for synthesis
Sinónimos:
(2-Bromoethyl) ethyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
Br-CH2CH2-O-CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
153.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
209-763-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥95.0% (GC)
formulario
liquid
bp
125-127 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 21 °C
densidad
1.35 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H9BrO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
MMYKTRPLXXWLBC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.345 - 1.355
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C - closed cup