Documentos clave
8.14658
Sigma-Aldrich
Copper(II) bromide
for synthesis
Sinónimos:
Copper(II) bromide, Copper dibromide
Seleccione un Tamaño
50 G
31,80 €
250 G
75,90 €
31,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
31,80 €
250 G
75,90 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Br2Cu
Número de CAS:
Peso molecular:
223.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
232-167-2
NACRES:
NA.22
31,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
crystals
potencia
536 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
900 °C/1013 hPa
mp
498 °C
solubilidad
1200 g/L
densidad
4.71 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
2000 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cu](Br)Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3