Documentos clave
8.14500
Sigma-Aldrich
Isoamyl benzoate
for synthesis
Sinónimos:
Isoamyl benzoate, Benzoic acid isoamyl ester
Seleccione un Tamaño
5 ML
33,60 €
250 ML
80,10 €
33,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
33,60 €
250 ML
80,10 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
202-334-4
NACRES:
NA.22
33,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
6330 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
260 °C
temperatura de transición
flash point 89 °C
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCC(C)C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
MLLAPOCBLWUFAP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.988 - 0.990
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable