8.14410
Azetidine
for synthesis
Sinónimos:
Azetidine, Trimethylene imine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
237 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
temperatura de transición
flash point -20 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-4-3-1/h4H,1-3H2
Clave InChI
HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.847
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.844 - 0.847
Identity (IR): passes test