Documentos clave
8.14082
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
for synthesis
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, L-Valinol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH3)CHCH(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
103.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
217-975-5
Nivel de calidad
Análisis
≥97.5% (GC)
formulario
crystals
bp
91-92 °C/13 hPa
mp
31-32 °C
temperatura de transición
flash point 78 °C
densidad
0.93 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
Clave InChI
NWYYWIJOWOLJNR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup