Documentos clave
81013
Sigma-Aldrich
BSA 30%, (K)
Seleccione un Tamaño
81013N
41,70 €
810134
738,00 €
41,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
81013N
41,70 €
810134
738,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.28
41,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable