Documentos clave
8.08617
Sigma-Aldrich
Terephthaldialdehyde
for synthesis
Sinónimos:
Terephthaldialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, Terephthalaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 G
74,60 €
74,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
74,60 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,4-(CHO)2
Número de CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
210-784-8
NACRES:
NA.22
74,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
bp
245-248 °C/1013 hPa
mp
112-115 °C
solubilidad
3 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=Cc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
Clave InChI
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup