8.08514
Pentanonitrile
for synthesis
Sinónimos:
Pentanonitrile, Butyl cyanide, Valeronitrile
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
7.0 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
520 °C
potencia
332 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
141 °C/1013 mbar
mp
-96 °C
temperatura de transición
flash point 38 °C
densidad
0.799 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
Clave InChI
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.798 - 0.800
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C