8.08391
Trichloroacetyl chloride
for synthesis
Sinónimos:
Trichloroacetyl chloride, Trichloroacetic acid chloride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
23 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
potencia
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.11 (25 °C, 16.2 g/L in H2O)
kinematic viscosity
13.73 cSt(35 °C)
bp
132 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-57 °C
temperatura de transición
flash point 100 °C
densidad
1.62 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
Clave InChI
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - open cup