8.08333
Methyl-4-toluenesulfonate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl-4-toluenesulfonate, p-Toluenesulfonic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.13 kPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
solid
potencia
341 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
292 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 130 °C
densidad
1.23 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
130 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)