Documentos clave
8.08222
Sigma-Aldrich
Trichloroacetonitrile
for synthesis
Sinónimos:
Trichloroacetonitrile, Trichloromethylnitrile
Seleccione un Tamaño
50 ML
89,30 €
250 ML
185,00 €
89,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
89,30 €
250 ML
185,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2Cl3N
Número de CAS:
Peso molecular:
144.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
208-885-7
NACRES:
NA.22
89,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
77 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
85.7 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
temperatura de transición
flash point >195 °C
solubilidad
750 mg/L
densidad
1.44 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)C#N
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
Clave InChI
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.442 - 1.448
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C