Documentos clave
8.07020
Sigma-Aldrich
Aminopropanol
(mixture of isomers) for synthesis
Sinónimos:
Aminopropanol, Aminoisopropyl alcohol, Hydroxypropylamine, Isopropanolamine
Seleccione un Tamaño
100 ML
33,90 €
1 L
46,10 €
190 KG
2480,00 €
33,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
33,90 €
1 L
46,10 €
190 KG
2480,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
75.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
201-162-7
NACRES:
NA.22
33,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
1.93 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
335 °C
potencia
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.9-10.4 % (v/v)
pH
11.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
160 °C
mp
2 °C
temperatura de transición
flash point 71 °C
densidad
0.962 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NCC(O)C
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
Clave InChI
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup