Documentos clave
8.07000
Sigma-Aldrich
o-Phenetidine
for synthesis
Sinónimos:
o-Phenetidine, 2-Ethoxyaniline, 2′-Aminophenetol
About This Item
Fórmula lineal:
2-(C2H5O)C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
202-356-4
presión de vapor
1 hPa ( 67 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
425 °C
bp
232-234 °C/1013 hPa
mp
-4 °C
temperatura de transición
flash point 112 °C
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
Clave InChI
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup