8.06753
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide
for synthesis
Sinónimos:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isoniazide, 4-Pyridinecarbohydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
potencia
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-172 °C
temperatura de transición
flash point >250 °C
solubilidad
125 g/L
densidad aparente
800 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Clave InChI
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3