Documentos clave
8.06617
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl pyruvate, Pyruvic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl 2-oxopropionate
Seleccione un Tamaño
100 ML
47,60 €
500 ML
232,00 €
47,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
47,60 €
500 ML
232,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
210-511-2
NACRES:
NA.22
47,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
144-146 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
temperatura de transición
flash point 52 °C
densidad
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
Clave InChI
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.044 - 1.049
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup