Documentos
8.06061
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl acetate
for synthesis
Sinónimos:
2-Methoxyethyl acetate, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, O-Methyl glycol acetate, 3-Oxabutyl acetate, Acetic acid 2-methoxyethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-772-9
NACRES:
NA.22
presión de vapor
4.7 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
380 °C (DIN 51794)
potencia
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
5303 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.7-8.8 % (v/v)
bp
144-145 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
temperatura de transición
flash point 46 °C
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.007
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)