Documentos clave
8.06021
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl chloride
for synthesis
Sinónimos:
Methanesulfonyl chloride, Methanesulfonyl chloride, Mesyl chloride
Seleccione un Tamaño
250 ML
61,80 €
1 L
204,00 €
61,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
61,80 €
1 L
204,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
114.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
204-706-1
NACRES:
NA.22
61,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
2.79 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
435 °C
potencia
205-317 mg/kg LD50, oral (Rat)
200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-32 °C
temperatura de transición
flash point 102 °C
densidad
1.478 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Cl)C
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
Clave InChI
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Aplicación
Methanesulfonyl chloride for synthesis. CAS 124-63-0, EC Number 204-706-1, chemical formula CH₃SO₂Cl.
Nota de análisis
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.473 - 1.476Identity (IR)passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup