8.05792
Methacrylamide
for synthesis
Sinónimos:
Methacrylamide, 2-Methyl-2-propenamide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.0015 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
crystals
temp. de autoignición
510 °C
potencia
1815 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
2-15 % (v/v)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
106-112 °C
solubilidad
202 g/L
densidad aparente
550 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
Clave InChI
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2