Documentos clave
8.05336
Sigma-Aldrich
Lauroyl chloride
for synthesis
Sinónimos:
Lauroyl chloride, Dodecanoyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
218.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
203-941-7
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
145 °C/11 hPa
mp
-17 °C
temperatura de transición
flash point >150 °C
densidad
0.925 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
Clave InChI
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.926
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
140 °C - closed cup