Saltar a
8.04240
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite)
for synthesis
Sinónimos:
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite), Pentane-1,5-dial-bis(sodium bisulfit)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
64,10 €
48,07 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2[CH2CH(OH)SO3Na]2
Número CAS:
Peso molecular:
308.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
231-043-5
NACRES:
NA.22
Form:
powder
48,07 €
Precio de catálogo64,10 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
powder
pH
3-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
285 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[C@H](O)CCC[C@@H]([S](=O)(=O)[O-])O
InChI
1S/C5H12O8S2/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13)/p-2/t4-,5+
InChI key
YVGZCLMIVQGEPB-SYDPRGILSA-L
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.065288.063568.14393
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
285 g/L
solubility
650 g/L
solubility
-
solubility
-
mp
>300 °C
mp
150 °C (decomposition)
mp
-44 °C
mp
-33 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
pH
3-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.5 (20 °C in H2O)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c