Documentos
8.06356
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen sulfite
(39% solution in water) for synthesis
Sinónimos:
Sodium bisulfite, Sodium bisulfite solution, Bisulfite
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
presión de vapor
40 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
formulario
liquid
pH
4.5 (20 °C in H2O)
mp
-44 °C
densidad
1.34 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
  • Pharmacokinetic studies: An LC-MS/MS method incorporating microelution-solid phase extraction was developed for the simultaneous plasma quantification of aripiprazole and its metabolite, dehydro-aripiprazole, indicating its application in human pharmacokinetic studies utilizing deuterated aripiprazole, such as Aripiprazole-d₈ (Wojnicz et al., 2018).
Nota de análisis
Assay (iodometric): 37.0 - 42.0 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable