Documentos clave
8.03573
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine
for synthesis
Sinónimos:
2,6-Diamino-4-phenyl-1,3,5-triazine, Benzoguanamine, 2,4-Diamino-6-phenyl-s-triazine
Seleccione un Tamaño
100 G
37,90 €
1 KG
169,00 €
37,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
37,90 €
1 KG
169,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N5
Número de CAS:
Peso molecular:
187.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
202-095-6
NACRES:
NA.22
37,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
mp
224-227 °C
temperatura de transición
flash point >270 °C
solubilidad
0.3 g/L
densidad
1.425 g/cm3 at 15 °C
densidad aparente
680 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1nc(nc(n1)c2ccccc2)N
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Clave InChI
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable