Documentos
8.03513
Sigma-Aldrich
Diphenylmethane
for synthesis
Sinónimos:
Diphenylmethane, Benzylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
202-978-6
presión de vapor
1 hPa ( 77 °C)
Análisis
≥98.5% (GC)
formulario
crystals
temp. de autoignición
485 °C
potencia
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.69-8.66 % (v/v)
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
22-25 °C
temperatura de transición
flash point 130 °C
solubilidad
0.014 g/L
densidad aparente
1006 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clave InChI
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
130 °C