Documentos clave
8.03284
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone
for synthesis
Sinónimos:
Dimethyl sulfone, Methyl sulfone
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2SO2
Número de CAS:
Peso molecular:
94.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
Número índice de la CE:
200-665-9
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
crystals
potencia
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
238 °C/1013 hPa
mp
107-110 °C
temperatura de transición
flash point 143 °C
densidad aparente
880 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Clave InChI
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2