Documentos clave
8.03247
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylamino)-2-propanol
for synthesis
Sinónimos:
1-(Dimethylamino)-2-propanol, N-(2-Hydroxypropyl)-N,N-dimethylamine, N,N-Dimethylisopropanolamine
Seleccione un Tamaño
100 ML
41,70 €
500 ML
45,60 €
41,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
41,70 €
500 ML
45,60 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
103.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-556-4
NACRES:
NA.22
41,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
17.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
225 °C
potencia
1360 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
2.7-11.1 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
125-127 °C/1013 hPa
mp
-85 °C
temperatura de transición
flash point 26 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CC(O)C)(C)C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.850
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1