8.03120
1,4-Dinitrobenzene
for synthesis
Sinónimos:
1,4-Dinitrobenzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥94.0% (HPLC)
bp
299 °C/1013 hPa
mp
174 °C
temperatura de transición
flash point 150 °C
solubilidad
0.069 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H
Clave InChI
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup