Documentos clave
8.03116
Sigma-Aldrich
Diethanolamine
for synthesis
Sinónimos:
Diethanolamine, ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine
Seleccione un Tamaño
1 L
49,00 €
5 L
186,00 €
22 KG
289,00 €
50 L
707,00 €
49,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
49,00 €
5 L
186,00 €
22 KG
289,00 €
50 L
707,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
NH(CH2CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
105.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-868-0
NACRES:
NA.22
bp:
269-270 °C/1013 hPa
49,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 hPa ( 25 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
365-370 °C
potencia
676 mg/kg LD50, oral (Rat)
8328 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.1-10.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
357.2 cSt(30 °C)
bp
269-270 °C/1013 hPa
mp
28 °C
temperatura de transición
flash point 176 °C
densidad
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clave InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Environmental Sensing: Diethanolamine was used in the development of a colorimetric sensor array for detecting and discriminating various analytes, showcasing its application in environmental monitoring and safety (Adampourezare et al., 2024).
  • Shrimp Metabolism Research: The compound was part of a study exploring the impact of rearing environments on shrimp metabolism, helping to trace the origins and species of shrimps using specific metabolites, thus enhancing the understanding of aquatic life in food science (Ao et al., 2024).
  • Novel Electrochemiluminescence Probes: Diethanolamine facilitated the creation of highly active coreactant-capped, water-stable 3D@2D core-shell perovskite quantum dots, serving as a powerful self-enhanced electrochemiluminescence probe for analytical chemistry applications (Sun et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 29 °C
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - closed cup