Documentos clave
8.02680
Sigma-Aldrich
3-Chloropropionyl chloride
for synthesis
Sinónimos:
3-Chloropropionyl chloride, 3-Chloropropionic acid chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
210-890-4
presión de vapor
10 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
460 °C
potencia
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
8.8-20.2 % (v/v)
pH
<7 ( in H2O)
mp
-32 °C
temperatura de transición
flash point 49 °C
densidad
1.32 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
Clave InChI
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for synthesis
Aplicación
3-Chloropropionyl chloride for synthesis. CAS No. 625-36-5, EC Number 210-890-4.
Nota de análisis
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.318 - 1.323Identity (IR)passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70.5 °C - closed cup