8.02622
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
for synthesis
Sinónimos:
1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane, 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 1-Chloro-2-methyl-3-bromopropane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
bp
157-159 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point >110 °C
densidad
1.48 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
ZKDOQFPDSUOLGF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.481 - 1.484
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup