Documentos clave
8.02613
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline
for synthesis
Sinónimos:
4-Chloroaniline, p-Chloroaniline
Seleccione un Tamaño
100 G
37,10 €
500 G
90,00 €
37,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
37,10 €
500 G
90,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
127.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
203-401-0
NACRES:
NA.22
37,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
685 °C
potencia
256 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
232 °C/1013 hPa
mp
66-69 °C
temperatura de transición
flash point 132 °C (DIN 51758)
solubilidad
2.2 g/L
densidad
1.17 g/cm3 at 70 °C
densidad aparente
790 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clave InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
120.0 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.