Documentos
8.02528
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) acetylacetonate
for synthesis
Sinónimos:
Cobalt(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)cobalt(III), Tris(2,4-pentanedionato)cobalt(III)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H21CoO6
Número de CAS:
Peso molecular:
356.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
244-527-6
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
mp
196-202 °C (decomposition)
solubilidad
3 g/L
densidad aparente
830 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay at Co: ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable