Documentos clave
8.02527
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate
for synthesis
Sinónimos:
Cobalt(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)cobalt(II), Bis(2,4-pentanedionato) cobalt(II)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14CoO4
Número de CAS:
Peso molecular:
257.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
237-855-6
presión de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
potencia
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
170-180 °C
solubilidad
5.1 g/L
densidad
0.83 g/cm3 at 20 °C
Nota de análisis
Assay (ex Co): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable